Learn More
Ismatec™ Silicone Peroxide Tubing
Blended tubing of silicone and organic peroxide for biological applications. Ismatec™ Silicone Peroxide Tubing has excellent biological compatibility.
75.70€ - 159.00€
Especificaciones
Esterilizable en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl, FDA 21 CFR, Part 177.2600
Para utilizar con (aplicación) Biological applications
Limitaciones Not recommended for concentrated solvents, oils, acids or diluted sodium hydroxide.
Material Silicone (Peroxide-cured)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
10799754
Ver documentos
Ismatec™
SC0086ST
4.0mm I.D., 7.0mm O.D. 159.00€
25 metros Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-09-2020
Añadir a la cesta
10347902
Ver documentos
Ismatec™
SC0083ST
1.0mm I.D., 3.0mm O.D. 75.70€
25 metros Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Steam autoclavable.
  • Non-toxic.
  • Resistant to fungus.
  • Odorless.
  • Greater physical compression capability.
  • Certification:
    • Complies with standards: US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl, FDA 21 CFR, Part 177.2600
  • Not recommended for concentrated solvents, oils, acids or diluted sodium hydroxide.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Biological applications
Silicone (Peroxide-cured)
-51°C
Standard Tubing
US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl, FDA 21 CFR, Part 177.2600
Not recommended for concentrated solvents, oils, acids or diluted sodium hydroxide.
238°C
25 m