Learn More
Aceite de silicona, alta temperatura, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323797
76.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63148-58-3
Poly(methylphenylsiloxane)
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63148-58-3
Poly(methylphenylsiloxane)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silicone oil
Densidad 1.0500g/mL
Temperatura de inflamación 316°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4940 to 1.5010
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Viscosidad 125 mm2/s (25°C)