Learn More
Thermo Scientific™ Silicone-free Viton™ Door Sealing for Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubators and Ovens
For use with Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubators and Ovens
774.00€ - 1550.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12625326
|
Thermo Scientific™
50135870 |
Modelos Heratherm de 750l |
1550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12615326
|
Thermo Scientific™
50135869 |
Modelos Heratherm de 400 l |
774.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Junta de puerta |