Learn More
Borer Chemie™ Tubo de grasa sin silicona
Calidad estándar para desecadores, juntas esmeriladas, llaves de paso y aparatos. Los tubos de grasa sin silicio Borer Chemie™ son adecuados para sellar y lubricar juntas de vidrio esmerilado fijas y giratorias, así como para engrasar conectores de plástico y metal.
Marca: Borer Chemie™ 514215.00-CA15
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Excelente estabilidad térmica
- Disponible en calidad estándar (hermético al vacío hasta 300 °C) y alta calidad de vacío (hasta 400 °C)
- Consistencia de lubricación constante entre - 40 °C y + 250 °C
- No hay punto de goteo
- Químicamente estable contra la mayoría de ácidos, álcalis y gases
- Insoluble en agua y alcoholes monohídricos y polihídricos con peso molecular bajo
Especificaciones
Estándar | |
60g |