Learn More
Cole-Parmer™ Líquido de baño de silicona 210
Marca: Cole-Parmer™ 01294-60
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Especificaciones
De -65 °C a +280 °C | |
Líquido de baño de silicona 210 | |
Capacidad de 198 a 26 °C |