Learn More
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Solución de metal estándar de silicio 1000 ppm, para AAS, solución acuosa
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |