Learn More
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical J/8062/08
Detalles adicionales : CAS : 16919-19-0 Peso : 0.50000kg
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10030220
  • 36.37€ / 500 ml
Envío estimado: 13-08-2021
Descripción
Descripción
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous
Especificaciones
16919-19-0
178.153
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
diazanio; hexafluorosilicio(2-)
F6H8N2Si
85311
28145
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
16919-19-0
85311
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
178.153
Líquido
Incolora
F6H8N2Si
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
diazanio; hexafluorosilicio(2-)
28145
Frasco de plástico de HDPE
500mL
Videos
SDS Documentos
Certificados