Learn More
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical J/8062/08
Dettagli aggiuntivi : CAS : 16919-19-0 Peso : 0.50000kg
Cantidad 500mL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10030220
  • 36.37€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
11-03-2021
Descrizione
Descrizione
Specifica
Identificatori chimici
16919-19-0
178.153
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
diazanio; hexafluorosilicio(2-)
F6H8N2Si
85311
28145
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifica
16919-19-0
85311
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
178.153
Líquido
Incolora
F6H8N2Si
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
diazanio; hexafluorosilicio(2-)
28145
Frasco de plástico de HDPE
500mL
Videos
SDS Documenti