missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Varilla de silicio, policristalina, sin pulir, 1,6 cm de diámetro, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7050278
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
100 mm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-21-3
Si
28.09
MFCD00085311
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
5461123
CHEBI:27573
silicon
[Si]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-21-3
Si
28.09
MFCD00085311
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
5461123
CHEBI:27573
silicon
[Si]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silicon rod
Nombre de nota Unpolished, 1.6cm (0.6 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 mm
Porcentaje de pureza 99.9999%
Olor Odorless
Peso ≈4.68g/cm
Formulario Policristalino

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'