missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Silicon powder, crystalline/amorphous, typically 1-20 micron, 99.9985% (metals basis)

Marca:  Alfa Aesar™ 038715.18

Detalles adicionales : CAS : 7440-21-3 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1346 Chem class : 4.1 Pack group : III

Cantidad. 50g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11318997

  • 103.00€ / 50 g


En stock 4
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

7440-21-3
28.085
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
5461123
silicon
Si
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CHEBI:27573
[Si]

Especificación

Silicon powder
50g
typically 1 to 20 Micron
(metals basis)
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
[Si]
28.085
CHEBI:27573
99.9985%
White
7440-21-3
Odorless
Si
UN1346
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
silicon
5461123
Crystalline/Amorphous Powder
Videos
SDS