Learn More
Alfa Aesar™ Silicon powder, crystalline, -325 mesh, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 035662.03
Detalles adicionales : CAS : 7440-21-3 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1346 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313817
  • 13.60€ / 1 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-21-3
28.085
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
5461123
silicon
Si
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CHEBI:27573
[Si]
Especificaciones
Silicon powder
White
7440-21-3
(metals basis)
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
[Si]
28.085
CHEBI:27573
99.999%
−325 Mesh
1g
Odorless
Si
UN1346
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
silicon
5461123
Crystalline Powder