Learn More
Alfa Aesar™ Silicon(IV) oxide, amorphous fumed, surface treated, S.A. 205-245m2/g
Coatings, thermal insulation, silicones
Marca:  Alfa Aesar™ 042782.30
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315607
  • 88.90€ / 250 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Especificaciones
Silicon (IV) oxide
7631-86-9
SiO2
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
Powder
−325 Mesh
205 to 245m2/g
6
Amorphous fumed, surface treated
O2Si
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.09
2.2g/mL
Odorless
White
250g