Learn More
Silicon(IV) oxide, Amorphous fumed, S.A. 85 to 115m2/g, Alfa Aesar™
For Adhesives, Sealants, Silicones
Marca:  Alfa Aesar 042737.18
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375527
  • 23.70€ / 50 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
S.A. 85 to 115m2/g
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Especificaciones
Silicon(IV) oxide
O2Si
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
Powder
Odorless
White
7631-86-9
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.09
2.2g/cm3 at 20°C
S.A.: 85 to 115m2/g
50g
Videos
SDS Documentos