Learn More
Alfa Aesar™ Silicon(IV) oxide, amorphous fumed, S.A. 350-420m2/g
Marca:  Alfa Aesar™ 089376.18
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493760
  • 23.00€ / 50 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Especificación
Silicon (IV) oxide
7631-86-9
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
Powder
−325 Mesh
1.46
2230°C
1710°C
Amorphous fumed
O2Si
14,8493
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.09
2.2g/mL
Odorless
350 to 420m2/g
White
50g