Learn More
Silicon(IV) oxide, 99.99% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 036346.14
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313438
  • 79.40€ / 25 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Especificaciones
Silicon oxide
99.99% (metals basis)
O2Si
14,8493
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.09
99.99%
25g
7631-86-9
(metals basis)
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
3 to 12mm Fused Lump
2.2 to 2.6g/mL