Learn More
Nitruro de silicio(IV), fase alfa, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11300228
132.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12033-89-5
N4Si3
140.28
MFCD00011230
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
3084099
Nitruro de silicio
N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12033-89-5
N4Si3
140.28
MFCD00011230
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
3084099
Nitruro de silicio
N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Silicon(IV) nitride is used in the automobile industry as a material for engine parts such as diesel engines and glowplugs. It is used for rocker arm pads for lower wear in spark-ignition engines. Ceramics made from this show good shock resistance. Similarly bearings made from this find application in the main engines of NASA’s space shuttle. It acts as an insulator and in the manufacture of integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silicon (IV) nitride
Punto de fusión 1900°C (sublimation)
Nombre de nota alpha-phase
Color Gris
Forma física Polvo de < 10 micrómetros, S.A. 5,0m
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,8497
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.28
Porcentaje de pureza 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si3N4 85% min (alpha form)
Olor Odorless
Densidad 3.2 g/mL