Learn More
Alfa Aesar™ Silicon(IV) nitride, 99.3% (metals basis), typically 90% beta-phase
Marca:  Alfa Aesar™ 040379.09
Detalles adicionales : CAS : 12033-89-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313958
  • 31.50€ / 10 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
12033-89-5
140.283
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
3084099
N4Si3
MFCD00011230
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
Especificación
Silicon(IV) nitride
12033-89-5
N4Si3
MFCD00011230
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
3084099
Powder
3.2g/mL
Odorless
1900°C (sublimation)
Typically 90% beta-phase
(metals basis)
Si3N4
14,8497
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
140.283
140.28
99.3%
−325 Mesh
Gray to Black
10g