Learn More
Cloruro de silicio(IV), +99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221875
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
10026-04-7
Cl4Si
169.89
MFCD00011229
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
24816
tetraclorosilano
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
10026-04-7
Cl4Si
169.89
MFCD00011229
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
24816
tetraclorosilano
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 58.0°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) chloride
Punto de fusión -70.0°C
Nombre de nota 99.8+%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Fórmula lineal SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Índice Merck 15, 8639
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene, ether, chloroform,, petroleum ether, carbon tetrachloride,, tin tetrachloride, sulfur, mono- and dichlorides, decomposes by alcohol with evolution of hydrogen, chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.413
Gravedad específica 1.48
Densidad 1.4800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.