Learn More
Alfa Aesar™ Silicon(II) oxide, 99.9% (metals basis)
For vacuum deposition
Marca:  Alfa Aesar™ 041711.36
Detalles adicionales : CAS : 10097-28-6 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318858
  • 577.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
10097-28-6
44.084
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
66241
oxoniumylidynesilanide
OSi
MFCD00151536
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
CHEBI:30588
[O+]#[Si-]
Especificaciones
Silicon(II) oxide
10097-28-6
OSi
14,8496
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
oxoniumylidynesilanide
66241
44.09
99.9%
Odorless
>1702°C
6 to 15mm Pieces
(metals basis)
MFCD00151536
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
[O+]#[Si-]
44.084
CHEBI:30588
Pieces
2.13g/mL
1880°C
500g