Learn More
Alfa Aesar™ Silicon granular, virgin poly fines, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 038542.36
Detalles adicionales : CAS : 7440-21-3 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451487
  • 324.36€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-21-3
28.085
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
5461123
silicon
Si
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CHEBI:27573
[Si]
Especificaciones
Silicon granular
Virgin poly fines
∽1/4 in. & down
(metals basis)
MFCD00085311
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
silicon
5461123
Chunks To Powder
500g
7440-21-3
Odorless
Si
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
[Si]
28.085
CHEBI:27573
99.999%
Videos
SDS Documentos