Learn More
Saint Gobain Life Sciences Perillas de silicona para cuentagotas
Diseñado para adaptarse a todo tipo de pipetas. Las perillas de silicona para goteros Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 161050
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Adecuado para todo tipo de pipetas
- En forma de oliva
- 1,8 ml
Especificaciones
Silicona | |
Bulb Dropper | |
1.8 mL |