missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silicic Acid, 99.9%, Honeywell™ Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 288772-100G

Detalles adicionales : CAS : 1343-98-2 Peso : 0.10000kg

Cantidad. 100g
Envase Poly Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15612940

  • 186.58€ / 100 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 26-10-2017
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

3 to 8 at 33g/L at 25°C
NONH for all modes of transport
Silicic Acid
MFCD00054122
99.90%
1343-98-2

Especificaciones

Silicic Acid
3 to 8 at 33g/L at 25°C
99.90%
NONH for all modes of transport
100g
1343-98-2
MFCD00054122
Poly Bottle