Learn More
Silicagel, funcionalizado, (ciclohexilcarbodiimido)propílico, Thermo Scientific™
Catalog Number 10027262
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
24261
CHEBI:30563
silanedione
O=[Si]=O
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel
24261
CHEBI:30563
silanedione
O=[Si]=O
Nombre del producto químico o material Silicagel
Nombre de nota Functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl, ca. 0.9mmol/g, particle size: 40-63 micron
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicagel, functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.