Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de sílice SIL G estándar sobre placas de vidrio
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en placas de vidrio están disponibles en una amplia variedad de tamaños y grosores de placas. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Marca:  Macherey-Nagel™ 809013
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015681
  • 456.69€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío
05-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Glass TLC plates, SIL G/UV 254.
  • Pre-coated ready to use plates
  • Broad range of plate sizes, surface coatings and backings
Absorbent
  • Silica 60
  • specific surface (BET) ~ 500 m2/g
  • Mean pore size 60 Å
  • Specific pore volume 0.75 mL/g,
  • Particle size 5–17 µm
  • Standard grade
Thickness
  • For analytical plates 0.25 mm
  • For preparative plates 0.5 and 1 mm
  • For 2 mm preparative layers a slightly coarser material is used.
Inicators
  • Manganese activated zinc silicate with green fluorescence for short-wave UV (254 nm)
  • Special inorganic fluorescent pigment with blue fluorescence for long-wave UV (366 nm)
Binders
  • Highly polymeric products, which are stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualisation reagents
Especificación
Especificación
Sílice 60
De 5 a 17 μm
0.75 ml/g
Paquete de 25
∽ 500 m2/g
25 paquete
60Å
Placas de vidrio
200 x 200 mm
0.25mm
Videos