missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silica gel, White powder, Alfa Aesar™

S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g

107.00€ - 383.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11369568 SDS Ver documentos Alfa Aesar
044102.09
10g 107.00€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
 
11379568 SDS Ver documentos Alfa Aesar
044102.18
50g 383.00€
50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
H2O3Si
MFCD00011232
14768
O[Si](=O)O

Especificaciones

Silica gel
White
H2O3Si
Odorless
O[Si](=O)O
78.098
Powder
63231-67-4
10g
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768