Learn More
Draeger™ Type B Silica Gel Tubes
Product Code. 10170252
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Accuro Drager Gas Detector Pump
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
10170252 Accuro Drager Gas Detector Pump Pack of 10
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10170252 Lieferant Draeger™ Lieferanten-Nr. 6733021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.01€
    144.65€ / paquete de 10
    Ahorro 19.36€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sorbent tubes using activated charcoal or silica gel to capture airborne contaminants for later laboratory analysis.
  • Typically sufficient for sampling in the range of limit value measurements
  • After sampling, the tube must be sealed with the polyethylene supplied caps
  • Length of 125mm, diameter of 7mm
  • Supplied in packs of 10
Spezifikation
Certifications/Compliance BGIA, DFG, NIOSH, OSHA and HSE Certified
For Use With (Equipment) Accuro Drager Gas Detector Pump
Quantity 10/Pk.
Sample Type Silica gel
Tube Type Silica Gel Tube
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.