Learn More
Silica gel, TLC high purity grade, without binder, Alfa Aesar™
For TLC Plate Preparation
Marca:  Alfa Aesar 042756.30
Detalles adicionales : CAS : 63231-67-4 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315557
  • 92.20€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
14768
O[Si](=O)O
H2O3Si
MFCD00011232
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
dihydroxy(oxo)silane
Especificación
Silica gel
H2O3Si
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
O[Si](=O)O
78.098
Powder
Odorless
250g
63231-67-4
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768
TLC High Purity
White