Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel, spherical, 300 angstroms
Marca:  Alfa Aesar™ 044099.18
Detalles adicionales : CAS : 63231-67-4 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309568
  • 1069.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
H2O3Si
MFCD00011232
14768
O[Si](=O)O
Especificaciones
Silica gel
63231-67-4
H2O3Si
5 Micron APS, 300Å
O[Si](=O)O
78.098
Spherical
P.V. 0.9cc/g
50g
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768
100m2/g