Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel, preparative chromatography grade, spherical, 7.5 micron APS, 80 angstroms, 99.99+%
Marca:  Alfa Aesar™ 045815.14
Detalles adicionales : CAS : 63231-67-4 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454975
  • 148.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
H2O3Si
MFCD00011232
14768
O[Si](=O)O
Especificación
Silica gel
63231-67-4
H2O3Si
7.5 Micron APS, 80Å
O[Si](=O)O
78.098
Spherical
≥99.99%
P.V. 1.00cc/g
25g
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768
650m2/g
Preparative Chromatography