missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gel de sílice, grado HPLC, esférico, APS de 5 micras, 120 ángstroms, + 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7059960
85.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63231-67-4
H2O3Si
78.098
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
14768
dihidroxi(oxo)silano
O[Si](=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63231-67-4
H2O3Si
78.098
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
14768
dihidroxi(oxo)silano
O[Si](=O)O

Silica gel is a useful product for column chromatography.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota P.V. 1.00cc/g
Forma física Esférico, superficie 340 m
Material Silica Gel
Cantidad 5 g
Tamaño de partículas 3 Micron APS, 120Å
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Grado HPLC
Área de la superficie 340m2/g

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'