Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel, HPLC grade, spherical, 2.2 micron APS, 80 angstroms, 99.99+%
66.50€ - 265.00€
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Número MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447075 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
045797.03
1g 66.50€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15457075 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
045797.06
5g 265.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
63231-67-4
78.098
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
H2O3Si
MFCD00011232
14768
O[Si](=O)O
Especificaciones
Silica gel
63231-67-4
H2O3Si
2.2 Micron APS, 80Å
O[Si](=O)O
78.098
Spherical
≥99.99%
P.V. 0.95cc/g
1g
MFCD00011232
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
dihydroxy(oxo)silane
14768
470m2/g
HPLC