Learn More
Gel de sílice, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15651360
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
112926-00-8
O2Si
60.083
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilano
O=[Si]=O
112926-00-8
O2Si
60.083
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
dioxosilano
O=[Si]=O
Con indicador de humedad libre de metales pesados
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silica Gel
Material Silica Gel
Cantidad 2.5 kg
Número UN NONH for all modes of transport