Learn More
Gel de sílice, para secado, grado no tóxico, de 3 a 6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10484785
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Silicon dioxide
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Silicon dioxide
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Gel de sílice, O2Si, número de CAS-7631-86-9, dióxido de silicio, 25 kg, 2,0 % máx. (140 ºC, 4 horas), capacidad de adsorción (humedad relativa 40 %): aprox. 20 %, 620 a 800 g/l, CHEBI:30563, blanco a amarillo, 231-545-4, 60.08, no tóxico, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilano, 15, 8632, MFCD00011232
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente de secado, para cromatografía de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota 3-6mm
Color Blanco a amarillo
Forma física Sólido
pH 5.5 to 8
Densidad 620 to 800g/L
Material Silica Gel
Cantidad 25 kg
Humedad Residual moisture (140°C): < 1% (typically)
Índice Merck 15, 8632
Envase Tambor de fibra
Tamaño de partículas Particle size analysis: typically sieve residue>5mm:ca 10%, passing through 2mm: ca 1%
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Grado No tóxico
Absorción de agua 20.0% min. (40% min. RH)