Learn More
Silica Gel Desiccants, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 036737.22
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11334267
  • 41.80€ / 100 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Especificaciones
Silica gel desiccant
7631-86-9
100g
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
Granular
Blue granules
Blue
O2Si
Odorless
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
ACS
Videos
SDS Documentos