Learn More
Silica gel desiccant, indicating, ACS, Alfa Aesar™
42.00€ - 530.00€
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11343958 SDS Ver documentos Alfa Aesar
040381.22
100g 42.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
11333958 SDS Ver documentos Alfa Aesar
040381.36
500g 131.00€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
11430271 SDS Ver documentos Alfa Aesar
040381.A4
2.5kg 530.00€
2.50 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Especificaciones
Silica gel desiccant
Blue granules
2.17 to 2.66g/cm3
100g
MFCD00011232
Soluble in alkalies. Insoluble in water.
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
-4+10 Mesh Granules
For analysis ACS
7631-86-9
Blue
O2Si
Odorless
Hygroscopic
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
ACS