Learn More
Gel de sílice, para cromatografía de columnas, ultra puro, 60-200 μ, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10078971
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Silicon dioxide
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Silicon dioxide
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota For column chromatography
Color Blanco a marrón
Forma física Polvos o fragmentos
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Material Silica Gel
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Volumen de poro 0.70 to 0.85mL/g (specific)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08