Learn More
Gel de sílice, C8-RP, 12 %C, ca. 1,2 mmol/g, tamaño de partícula de 40 a 63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10340484
576.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
MFCD00148339
Octylsilicate
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
MFCD00148339
Octylsilicate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silica gel, C8-RP, 12%C
Nombre de nota ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Color Blanco
Forma física Polvo
Material Silica Gel
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Tamaño de partículas 40 to 63 Micron