Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel 60, with fluorescent indicator, 0.060-0.2mm (70-230 mesh)
Dry column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Marca:  Alfa Aesar™ 042757.18
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375557
  • 17.50€ / 50 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Especificaciones
Silica gel 60
7631-86-9
O2Si
−70+230 Mesh
0.060 to 0.2mm
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
500 to 600m2/g
With fluorescent indicator
50g
MFCD00011232
Odorless
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
Powder
Videos
SDS Documentos