Learn More
Silica gel 60, Alfa Aesar™
AA4272918
Marca:  Alfa Aesar 042729.30
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315517
  • 109.00€ / 250 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Especificaciones
White powder
7631-86-9
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
Powder
250g
Silica gel 60
O2Si
Odorless
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
White