Learn More
Silica gel 60, 230-400 mesh, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 042570.A7
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319178
  • 640.00€ / 5 Kg
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Especificación
Silica gel 60
White powder
99.5% (metals basis)
MFCD00011232
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
Powder
7631-86-9
Odorless
O2Si
White
5kg
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563