Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel 60, 0.062-0.105mm (150-230 mesh)
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Marca:  Alfa Aesar™ 042727.A1
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11325507
  • 213.00€ / 1 Kg
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Especificaciones
Silica gel 60
1kg
MFCD00011232
Odorless
Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563
500 to 600m2/g
7631-86-9
O2Si
150-230 Mesh
0.062 to 0.105mm
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
-150+230 Mesh,S.A. 500-600m
Videos
SDS Documentos