Learn More
Alfa Aesar™ Silica gel 60, 0.062-0.105mm (150-230 mesh)
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Marca:  Alfa Aesar™ 042727.A7
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315507
  • 892.00€ / 5 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7631-86-9
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Especificación
Silica gel 60
5kg
MFCD00011232
Odorless
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
500 to 600m2/g
7631-86-9
O2Si
−150+230 Mesh
0.062 to 0.105mm
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563