Learn More
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073488
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Autoindicador de gel de sílice (de 2,5 a 6,0 mm) (sulfato de hierro), puro, agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Marrón-Naranja
Forma física Sólido
pH Desde 1,5 hasta 5
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Nombre IUPAC dioxosilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol