Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
752.00€ - 2350.00€
Especificaciones
Pureza HPLC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10157534
Ver documentos Detalles de la promoción
Ambion™
4390821
ARNip Silencer™ Select validado, 20nmol, HPLC Purity, almacenamiento a –20°C, potente, el más específico, fiable, garantizado, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química 20 nmol
752.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10299774
Ver documentos Detalles de la promoción
Ambion™
4390822
ARNip Silencer™ Select validado, 40 nmol, pureza HPLC, almacenamiento a –20 °C, potente, más específico, fiable, garantizado, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química 40 nmol
828.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10574835
Ver documentos Detalles de la promoción
Ambion™
4407270
Silencer™ Select validados, 250 nmol, pureza HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), almacenamiento a –20 °C, son los clásicos de 21-mer que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de previsión de efectos inespecíficos y química; los ARNip Silencer Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado 250 nmol
2350.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The Silencer™ Select siRNAs are classic 21-mers which incorporate the latest improvements in siRNA design, off-target effect prediction algorithms, and chemistry. A choice of Silencer™ Select siRNAs are available—Pre-Designed or Validated. Silencer™ Select Pre-Designed siRNAs are guaranteed-to-silence based on their proven design while the Silencer™ Select Validated siRNAs are functionally tested to reduce target gene expression. Sets of Silencer™ Select siRNA Libraries are also available in tubes or plate for high throughput screening. The Silencer™ Select Positive and Negative Control RNAs should be included in every siRNA experiment.
The benefits of using Silencer™ Select siRNAs include:
  • Potent—up to 100-fold more potent than currently available siRNAs and fewer off-target effects
  • Most Specific—LNA™ chemical modifications reduce off-target effects by up to 90%
  • Reliable—demonstrated improvements in consistency and reliability of phenotypic results
  • Guaranteed—100% guaranteed to silence, the best guarantee in the industry
  • Note: Silencer™ Pre-Designed & Validated siRNAs are designed using our first-generation algorithm and DO NOT include any chemical modifications. They are recommended for completing in vitro RNAi studies that were started using Silencer™ siRNAs. For new studies we recommend Silencer Select siRNAs.
    Approximate Turnaround Times*
  • Standard purification: 4 business days
  • HPLC purification: 6 business days (20 and 40 nmol); 15 business days (250 nmol)
  • In Vivo Ready: 15 business days (250 nmol)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    HPLC
    Documentos
    Product Certifications
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.