Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Marca:  Ambion™ 4404011
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15501481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silence™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.
Los beneficios de utilizar los ARNip Silencer™ Select son:
  • Potente – hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
  • Más específico – las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
  • Fiable – mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado – silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
  • Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. En el caso de nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
    Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días laborables
  • Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Temperatura ambiente
    ARNip prediseñado Silencer™ Select
    1 μmol
    ARNip prediseñado Silencer™ Select, 1 μmol, pureza in vivo, 21-meros clásicos que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química, los ARNip Silencer Select prediseñados presentan un silenciamiento garantizado en función de su diseño probado
    In-vivo
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.