Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
ARNip prediseñado Silencer™ Select
Marca:  Ambion™ 4444246
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15581084
  • 3820.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silence™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.
Los beneficios de utilizar los ARNip Silencer™ Select son:
  • Potente – hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
  • Más específico – las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
  • Fiable – mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado – silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
  • Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. En el caso de nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
    Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días laborables
  • Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Temperatura ambiente
    ARNip Select Silencer™
    1 μmol
    ARNip Silencer™ Select, 1 μmol, pureza HPLC, los ARNip Silencer Select son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química
    HPLC