Learn More
Ambion™ Silencer™ Custom Designed siRNA
ARNip de diseño personalizado Silencer™
Marca: Ambion™ 4399670
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
- Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas. | |
Reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células | |
ARNip con diseño personalizado | |
5 nmol | |
Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior |
GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado | |
Silencer™ | |
Estándar | |
Ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.