Learn More
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato clase B Silberbrand™
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase B BRAND™ Silberbrand™ incluyen marcas de graduación cortas para la evaluación precisa del volumen, boquilla integrada para facilitar el vertido y base hexagonal que proporciona estabilidad.
Marca: Brand™ 31728
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Clase B
- Perfil alto
- Marcas de graduación cortas para evaluar el volumen de manera precisa.
- Boquilla integrada para facilitar el vertido.
- La base hexagonal proporciona estabilidad.
Especificaciones
Hexagonal | |
Blanco | |
DIN EN ISO 4788 | |
200 mm | |
Probeta de medición graduada | |
50 ml | |
1 ml | |
1 ml |
Para el almacenamiento | |
Redondo | |
B | |
±0,8 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Graduaciones cortas de blanco esmalte, marcado de división | |
Esterilizable en autoclave |