Learn More
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato clase B Silberbrand™
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase B BRAND™ Silberbrand™ incluyen marcas de graduación cortas para la evaluación precisa del volumen, boquilla integrada para facilitar el vertido y base hexagonal que proporciona estabilidad.
Marca:  Brand™ 31720
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11888331
  • en la oferta / paquete de 2
Consúltenos : 902 239 303 
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Clase B
  • Perfil alto
  • Marcas de graduación cortas para evaluar el volumen de manera precisa.
  • Boquilla integrada para facilitar el vertido.
  • La base hexagonal proporciona estabilidad.
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Blanco
DIN EN ISO 4788
170 mm
Probeta de medición graduada
25 ml
0,5 ml
0,5 ml
Para el almacenamiento
Redondo
B
±0,4 ml
Vidrio de borosilicato
Graduaciones cortas de blanco esmalte, marcado de división
Esterilizable en autoclave