Learn More
Fisherbrand™ Silanized Glass Screw Neck Vial, 8-425 thread, small opening
Standard vials for GC and HPLC.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11525914
  • 49.10€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Viales estándar para GC y HPLC
  • Especialmente adecuados para instrumentos de VWR (Merck&)/Hitachi; amplia variedad de microinsertos
  • Viales y sellos también disponibles como kit 2 en 1
  • La pequeña abertura requiere microinsertos con un diámetro de 5 mm
Especificaciones
Especificaciones
Silanizado
11,6 mm
< 1,9/ml
Rosca
<110 μl
Fondo plano
100
Sí
Ámbar
Vidrio
GC, HPLC
Caja de polipropileno
1,5 ml
32 mm
ND8