Learn More
Fisherbrand™ Silanized Glass Screw Neck Vial, 8-425 thread, small opening
Standard vials for GC and HPLC.
42.90€ - 49.10€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 11.6 mm
Material Glass
Volumen (métrico) 1.9 mL
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Screw
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Marking Spot Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Marking Spot Precio Cantidad y disponibilidad  
11525914
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Ámbar Sí
49.10€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11575904
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Transparente No
46.20€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11585904
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Clear Yes Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Standard vials for GC and HPLC
  • Specially suitable for VWR (Merck™)/Hitachi instruments Broad range of Micro-Inserts
  • Vials and seals also available as 2in1 KIT
  • Small opening requires Micro-Inserts with a diameter of 5mm
Especificaciones
Especificaciones
11.6 mm
1.9 mL
Screw
32 mm
ND8
Glass
GC, HPLC
Flat Bottom
100